Learn More
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Artikelnummer. 16463967
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16463967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16463967 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY41189
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs).
Spezifikation
Reinheit 95.87%
CAS 863971-53-3
Inhalt und Lagerung -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Molekulargewicht 766.8 g/mol
Produkttyp Linker
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 40 mg/mL (52.16 mM)