Learn More
bwh Spezialkoffer Schaumstoffeinsatz / Noppen für Koffer 95700
Artikelnummer. 16619835
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
schwarz
Artikelnummer. 16619835
Marke: bwh Spezialkoffer 95701
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Schaumstoffplatte aus vorgestanzten Würfelschaum. Der Schaumstoff ist so geschnitten, dass man einzelne Würfel heraustrennen und so selbst an den Inhalt anpassen kann. Im Kofferdeckel sorgt ein Noppenschaum für den nötigen Andruck und verhindert das Verrutschen des Inhalts.
  • bwh - Schaumstoffeinsatz / Noppe
  • für bwh-Koffer 95700
  • im Bodenteil würfelförmig vorgestanzter Schaumstoffblock
  • im Deckelteil Noppenschaumstoff-Platte
Spezifikation
Farbe schwarz
Material Schaumstoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Aluminum Frame Case 95700
Einsatztyp Schaumstoffwürfel individuell gestaltbar, für Artikelnummer 16609835
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 490 mm