Learn More
Gibco™ FoamAway™ ist ein strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs
Alle ansehen Gibco ProdukteBeschreibung
FoamAway™ ist ein gebrauchsfertiges strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs, das für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit bei der Bekämpfung von Schaum in Ihrem Zellkultursystem entwickelt wurde. Es ist so vorverdünnt, vorsterilisiert und verpackt, dass eine direkte Verbindung mit Ihrem Bioreaktor ohne weitere Verarbeitung möglich ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht filtern. |
| Kulturtyp | Suspensions-Zellkultur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| Produktlinie | Gibco |
| Produkttyp | Entschäumungsmittel |
| Phenolrot-Indikator | Kein Phenolrot |
| Menge | 1 Beutel |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Sterilität | Gamma Irradiated |
| Mehr anzeigen |