Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Artikelnummer. 15113514
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
150 Wischtücher/Beutel
25 Wischtücher/Beutel
Kanten:
Extrabreit versiegelt
Zertifizierung/Konformität:
ISO-Klasse 4
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Kanten Zertifizierung/Konformität unitSize
15113514 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 25 Wischtücher/Beutel Extrabreit versiegelt ISO-Klasse 4 1000 Stück
15193504 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 150 Wischtücher/Beutel Extrabreit versiegelt ISO-Klasse 4 1200 Stück
2 options
Artikelnummer. 15113514
Marke: Foamtec HT5790S25
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Suitable for disinfection of vacuum chambers, medical devices and cleanrooms
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
  • Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
  • High absorbency and contamination pickup
  • Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
  • Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom Wipe
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.86 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4
Kanten Extrabreit versiegelt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) For removing stubbornly adhered particles and stains in pharmaceutical and micro electronics cleaning applications, ISO Class 10
Verpackungsmenge 25 Wischtücher/Beutel