Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Beschreibung
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
- Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
- High absorbency and contamination pickup
- Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
- Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22.86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22.86 cm |
| Material | Polyester |
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Klasse 4 |
| Kanten | Extrabreit versiegelt |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |
| Mehr anzeigen |