Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
150 Wischtücher/Beutel
25 Wischtücher/Beutel
Kanten:
Extrabreit versiegelt
Zertifizierung/Konformität:
ISO-Klasse 4
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
Beschreibung
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
- Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
- High absorbency and contamination pickup
- Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
- Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22.86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22.86 cm |
| Material | Polyester |
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Klasse 4 |
| Kanten | Extrabreit versiegelt |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.