Learn More
Ebro Electronic™ TLC 1598 Thermometer
Thermometer mit umklappbarem Fühler
Marke:  Ebro Electronic™ 1340-1620A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
Artikelnummer. 10727421
  • 178.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Pt 1000-Sensor mit hoher Genauigkeit
  • Klappbare Sonde
  • Robust und schlagfest
  • Kurze Reaktionszeit
Spezifikation
Spezifikation
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485; (EC) 1935/2004 Materials and articles which come into contact with foodstuffs; The Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 No. 1504; PART 3; Regulation 16
Precision Fold-Back Thermometer with foldable Pt 1000 penetration probe and high accuracy
Thermometer, calibration certificate, instruction manual
Stainless Steel and Plastic
PT1000
0.085 kg
392°F
-58°F
Factory Calibrated
Approx. 4 years
±0.3@deg;C
LCD
Single-use
38 mm
44 mm
TLC 1598
0.1°C
None
200°C
-50°C
AG 121
Lithium 3 V/Typ CR 2450
120 mm
120 mm