Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Gefaltete Handtücher
Verwenden Sie gefaltete Papierhandtücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ entweder im 2-lagig oder 3-lagig gefalteten Papierformat. Sie sind in verschiedenen Größen, Mengen und Farben erhältlich.
Marke:  ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1542304
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.04800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10249311
  • 81.30 € / 3200 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ZetForm™l Papierhandtuchsystem
  • Verschiedene Farben
  • Verschiedene Stärken
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltetes Papierhandtuch
24 cm
24 x 33 cm
33 cm
Papier
2-lagig