Learn More
Folsäure-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492477 100 g 100 Gramm
11482477 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14300.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75708-92-8 | C19H23N7O8 | 477.434 g/mol
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid dehydrate is used to form non-covalent complexes with polyethylenimine. It is used for the delivery of genes, which finds application in gene therapy. It is a B-complex vitamin, which is necessary for the body to produce red blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vitamin B9. Ein B-Komplex-Vitamin, das für die Herstellung von roten Blutzellen. Folsäure notwendig ist, dehydriert wird, wird zur Bildung nicht kovalenter Komplexe mit Polyethylenimin verwendet. Es wird für die Abgabe von Genen verwendet, die in der Gentherapie Anwendung finden. Es ist ein B-komplexes Vitamin, das für den Körper notwendig ist, rote Blutzellen zu produzieren.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75708-92-8
Summenformel C19H23N7O8
Molekulargewicht (g/mol) 477.434
MDL-Nummer MFCD00079305
InChI-Schlüssel ODYNNYOEHBJUQP-LTCKWSDVSA-N
Synonym folic acid dihydrate, unii-0s1t5c0jzl, 0s1t5c0jzl, pubchem18447, l-glutamic acid, n-4-2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, dihydrate, l-glutamic acid, n-4-2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, hydrate 1:2, folicacid,vitaminmorvitaminbc,vitaminm,pteglu, 2s-2-4-2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl methyl amino phenyl formamido pentanedioic acid dihydrate, s-2-4-2-amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl methyl amino benzamido pentanedioic acid dihydrate
PubChem CID 16211651
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure;dihydrat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic acid dihydrate
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung +18° (c=0.5 in 0.1N NaOH)
Formelmasse 477.44 (441.40 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%