Learn More
Folsäure-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021812
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482477 25 g 25 Gramm
11492477 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11482477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14300.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75708-92-8 | C19H23N7O8 | 477.434 g/mol
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid dehydrate is used to form non-covalent complexes with polyethylenimine. It is used for the delivery of genes, which finds application in gene therapy. It is a B-complex vitamin, which is necessary for the body to produce red blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vitamin B9. Ein B-Komplex-Vitamin, das für die Herstellung von roten Blutzellen. Folsäure notwendig ist, dehydriert wird, wird zur Bildung nicht kovalenter Komplexe mit Polyethylenimin verwendet. Es wird für die Abgabe von Genen verwendet, die in der Gentherapie Anwendung finden. Es ist ein B-komplexes Vitamin, das für den Körper notwendig ist, rote Blutzellen zu produzieren.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75708-92-8
Summenformel C19H23N7O8
Molekulargewicht (g/mol) 477.434
MDL-Nummer MFCD00079305
InChI-Schlüssel ODYNNYOEHBJUQP-LTCKWSDVSA-N
Synonym folic acid dihydrate, unii-0s1t5c0jzl, 0s1t5c0jzl, pubchem18447, l-glutamic acid, n-4-2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, dihydrate, l-glutamic acid, n-4-2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, hydrate 1:2, folicacid,vitaminmorvitaminbc,vitaminm,pteglu, 2s-2-4-2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl methyl amino phenyl formamido pentanedioic acid dihydrate, s-2-4-2-amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl methyl amino benzamido pentanedioic acid dihydrate
PubChem CID 16211651
IUPAC-Name (2S)-2-[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]aminoum]pentandisäure;dihydrat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic acid dihydrate
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung +18° (c=0.5 in 0.1N NaOH)
Formelmasse 477.44 (441.40 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%