Learn More
Folic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16409647 5 g 5 Gramm
16457098 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16409647
Marke: Medchem Express HY16637
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Folic acid (Vitamin B9) is a orally active essential nutrient from the B complex group of vitamins. Folic acid shows antidepressant-like effect. Folic acid sodium reduces the risk of neonatal neural tube defects. Folic acid can be used to the treatment of megaloblastic and macrocytic anemias due to folic deficiency.
Folic acid (Vitamin B9) is a orally active essential nutrient from the B complex group of vitamins. Folic acid shows antidepressant-like effect. Folic acid sodium reduces the risk of neonatal neural tube defects. Folic acid can be used to the treatment of megaloblastic and macrocytic anemias due to folic deficiency.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic acid
CAS 59-30-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19N7O6
Menge 5 g
Synonym Vitamin B9 Vitamin M
Löslichkeitsinformationen 1M NaOH : 100 mg/mL (226.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (75.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2=CN=C3N=C(N)NC(C3=N2)=O)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 441.4
Formelmasse 441.4
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death