Learn More
Folinsäure Calciumsalz Pentahydrat, 95.0-105.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-136759 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10411081
Marke: Thermo Scientific Acros 230312500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6035-45-6
Summenformel C20H21CaN7O7·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 601.58
MDL-Nummer MFCD00149465
InChI-Schlüssel NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym folinic acid calcium pentahydrate
PubChem CID 131674093
IUPAC-Name Kalzium;4-[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxido-7,8-dihydro-6H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoat;pentahydrat
SMILES C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Namenshinweis 95.0-105.0%
Schmelzpunkt 240.0°C to 250.0°C
Farbe Weiß-gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 4249
Spezifische Drehung + 14.30
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 601.58
Reinheit (%) 95 to 105%
Physikalische Form Pulver