missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fomepizole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16462289
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16462289

Marke: Medchem Express HYB0876

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Fomepizole (4-Methylpyrazole) is a potent cytochrome P450 (CYP2E1) inhibitor. Fomepizole is a competitive inhibitor of the enzyme alcohol dehydrogenase. Fomepizole blocks further conversion of methanol and ethylene glycol to toxic metabolites. Fomepizole has the potential for an antidote for ethylene glycol or methanol poisoning.

Fomepizole (4-Methylpyrazole) is a potent cytochrome P450 (CYP2E1) inhibitor. Fomepizole is a competitive inhibitor of the enzyme alcohol dehydrogenase. Fomepizole blocks further conversion of methanol and ethylene glycol to toxic metabolites. Fomepizole has the potential for an antidote for ethylene glycol or methanol poisoning.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fomepizole
Physikalische Form Solid-Liquid Mixture
CAS 7554-65-6
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H6N2
Synonym 4-Methylpyrazole
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (1218.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (1218.03 mM)
SMILES CC1=CNN=C1
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt