Learn More
Honeywell™ FORCE (i)XTREM S3 Schuhe
Honeywell™ FORCE (i)XTREM S 3 Schuhe bestehen aus wasserfestem Vollleder.
Marke: Honeywell™ 6246203-37/7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.46000kg
Beschreibung
- Wasserabweisendes Vollleder mit Körnung
- Ergonomischer Kragen und gepolsterte Zunge für optimalen Tragekomfort
- Versteifung zur Vermeidung von Wasser- und Staubeindringungen
- Atmungsaktives 3D-Futter
- Derby-Style für eine bessere Passform in allen Größen
- Zehenkappe metallfrei
- Metallfreier Einsatz mit Antiperforation
- Eingespritzte PU/Nitrilsohle
- (i)NTELLIGENT Verschleißkontrolle
- EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Leder | |
Polyurethan und Nitril |
Schwarz | |
37 | |
Metallfrei |