Learn More
Liebherr™ Zwangsbelüfteter Kühlschrank ohne Alarmfunktion
Diese Kühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ Umluftkühlgeräte sind mit kunststoffbeschichteten Rastereinlagen sowie Innenbehältern aus Kunststoff ausgestattet.
Marke: Liebherr™ FKV 5440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 71.00000kg
Beschreibung
- Kühlschrank aus weißem Stahl
- HardLine Türdesign mit austauschbaren Scharnieren
- Ergonomische schmale Türgriffe
- Abtauautomatik
- Dynamisches Kühlsystem
- Mechanische Steuerung mit Drehsteuertaste
- Externe, digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
554 L | |
Steel Door/Lid | |
Automatisch | |
Steel | |
Weiß | |
3 Jahre | |
560 mm | |
600 mm | |
50 Hz |
1 °C bis 15 °C | |
5 | |
R600A | |
Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner | |
FKV5440X | |
1640 H x 750 B x 730 T mm | |
1452 mm | |
220/240 V | |
71 kg |