Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA, 650 °C mit C440-Regler
Eine gute Temperaturgleichförmigkeit mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten. Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
Marke: Nabertherm NA--2561C2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 590.00000kg
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
DIN 17052-1 | |
Chamber Furnace | |
C440 | |
750 x 600 x 600 mm | |
750 mm | |
600 mm |
250 L | |
C440 Controller | |
±4°C | |
750 x 600 x 600 mm | |
600 mm | |
590 kg |