Learn More
BRAND™ Pinzette
PTFE-Konstruktion mit rechtwinkligen Enden. Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
43.50 € - 80.70 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10253111
|
BRAND™
113125 |
100 mm |
43.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10263111
|
BRAND™
113135 |
200 mm |
80.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10746861
|
BRAND™
113130 |
150 mm |
52.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Rechteckig | |
PTFE | |
1 |