Learn More
Formaldehyde Solution, min. 37% GR for Analysis, ACS, Reagent Ph Eur Grade, MilliporeSigma™
Beschreibung
Zur Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formaldehyde solution |
| Namenshinweis | Stabilized with about 10% methanol |
| Zündpunkt | ca.300°C |
| Prozentgehaltsbereich | min. 37% |
| Geruch | Stinging |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 1 L |
| UN-Nummer | UN2209 |
| Güte | ACS/Reagent Ph. Eur. |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |