Learn More
Formamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Formamide is used for cryopreservation of tissues and organs and in hybridization buffers. It acts as an RNA stabiliser in gel electrophoresis by deionizing RNA. It is used as an alternative solvent for the electrostatic self-assembly of polymer nanofilms. It is used in the preparation of brain sections of mice for BrdU immunohistochemistry and fish analysis of HeLa cells. It essentially plays a vital role in crystallization of pharmaceuticals, in soil stabilization, as a solvent in inks, as a component of liquid fertilizers, as a heat-resistant coatings and in some personal care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Formamid wird für die Kryokonservierung von Geweben und Organen und in Hybridisierungspuffern verwendet. Dient als RNA-Stabilisator bei der Gelelektrophorese durch deionisierende RNA. Wird als alternatives Lösungsmittel für die elektrostatische Selbstmontage von Polymer-Nanofilmen verwendet. Kommt bei der Vorbereitung von Hirnschnitten von Mäusen für die BrdU-Immunhistochemie und Fischanalyse von HeLa-Zellen zum Einsatz. Spielt im Wesentlichen eine entscheidende Rolle bei der Kristallisation von Pharmazeutika, Bodenstabilisierung, als Lösungsmittel in Druckfarben, als Bestandteil von Flüssigdüngern, wärmebeständigen Beschichtungen und in einigen Körperpflegeprodukten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Wasserstoffperoxid, Jod, Pyridin und Schwefeloxiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formamide |
Schmelzpunkt | 2°C |
Dichte | 1.134 g/mL |
Siedepunkt | 210°C |
Menge | 10 kg |
Flammpunkt | 150°C (302°F) |
Brechungsindex | 1.4475 |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | HCONH2 |
Beilstein | 505995 |