Learn More
Formamidinsulfinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10466920
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1758-73-2
CH4N2O2S
108.11
MFCD00002397
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
61274
Amino(imino)methansulfinsäure
C(=N)(N)S(=O)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1758-73-2
CH4N2O2S
108.11
MFCD00002397
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
61274
Amino(imino)methansulfinsäure
C(=N)(N)S(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formamidinesulfinic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 126.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)SO2H
Menge 10 g
Beilstein 03, I, 36
Fieser 04,506; 05,668; 06,586
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Formelmasse 108.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamidinesulfinic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.