Learn More
Ameisensäure, Reagenzgütegrad, Honeywell
Catalog Number 15677850
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
Ameisensäure
C(=O)O
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
Ameisensäure
C(=O)O
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Formelmasse 46.03 mol
Dichte 1.22 g/ml bei 25 °C
Reinheit (%) ≥ 95 %
Güte Reagenz
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 0.57
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Dampfdichte 1.6 (vs. Luft)
Dampfdruck 44.8mmHg (20 °C)