Learn More
Formylhydrazine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31111035
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31111035 5 g
31107605 10 g
31092751 100 g
31092400 500 g
31110728 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31111035 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1315215g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formylhydrazine
CAS 624-84-0
Summenformel CH4N2O
MDL-Nummer MFCD00007589
Menge 5 g
SMILES NNC=O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
Reinheit (%) 98%