Learn More
STEMCELL Technologies Forskolin
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
- Forskolin is a cell-permeable diterpene that directly activates adenylyl cyclase (IC50 = 41 nM), the enzyme that produces cyclic adenosine monophosphate (cAMP), which as a result raises cAMP levels in the cell
- cAMP is an important second messenger involved in many signal transduction pathways, including activation of protein kinase A (PKA; Awad et al.; Robbins et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 66575-29-9 |
| Synonym | Coleonol; HL 362; L 75-1362B; NSC 357088; NSC 375489 |
| Menge | 25 mg |
| Summenformel | C22H34O7 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.