Learn More
Poulten Graf™ FORTUNA™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Glasstopfen
Ermöglicht eine präzise und sichere Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Poulten Graf™ Fortuna™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Glasstopfen werden mit individuellen Chargennummern und Zertifikaten zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit geliefert.
Marke:  Poulten Graf™ 1 5135302F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902230
  • 45.05 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß ISO 1042:1999-Normen
  • Säure- und alkalibeständige Ringmarkierungen und Beschriftungen
  • Austauschbarer Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
Konformität bestätigt, EN ISO 1042:1999
Blaue Graduierung
Borosilikatglas
± 0.15 ml
Klasse A
NS 14/23
Glas
200 ml
220 mm
Ja
Stopfen