Learn More
Fosinopril sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474347
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16474347 50 mg
16448276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474347 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0382
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fosinopril Sodium is the ester prodrug of an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, used for the treatment of hypertension and some types of chronic heart failure.
Fosinopril Sodium is the ester prodrug of an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, used for the treatment of hypertension and some types of chronic heart failure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosinopril sodium
Physikalische Form Solid
CAS 88889-14-9
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H45NNaO7P
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym SQ28555
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (56.91 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (28.46 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (2.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@H]1N(C(C[P@@](CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@H](OC(CC)=O)C(C)C)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1
Molekulargewicht (g/mol) 585.64
Formelmasse 585.64
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research