Learn More
Fosphenytoin disodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484617 50 mg 50 Milligramm
16493806 25 mg 25 Milligramm
16441128 5 mg 5 Milligramm
16428796 100 mg -
16428718 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484617 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1657A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosphenytoin disodium
CAS 92134-98-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13N2Na2O6P
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (246.16 mM)
SMILES O=C1N(COP(O[Na])(O[Na])=O)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 406.24
Formelmasse 406.24
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation