Learn More
Buerkle™ Vierseitiger Eimer
Eimer für den Transport sperriger Güter. Platzsparend, robust, leicht zu tragen, mit Deckel.
Marke: Buerkle™ 2350-0140
34.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64800kg
Beschreibung
- PE, transparent
- Graduierung 500 ml, bis zu 12 l
- Mit robustem Griff aus PE
- Fassungsvermögen bis zum Deckel 14 l
Spezifikation
Ja | |
Polyethylen | |
280 mm | |
Vierseitig |
Transparent | |
290 mm | |
Je 1 | |
280 mm |