Learn More
FPTQ, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495717 5 mg -
16479546 50 mg 50 Milligramm
16472978 10 mg -
16462566 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495717 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100382
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.
FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FPTQ
CAS 864863-72-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H12FN5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (109.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(N=CC=C1)=C1N2N=NC(C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4)=C2C
Molekulargewicht (g/mol) 305.31
Formelmasse 305.31
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid