Learn More
Gilson™ Fraktionssammler FC204
Artikelnummer. 16656145 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Mit Hochdruckventil
Mit Niederdruckventil
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
16656145 Mit Hochdruckventil 1 Stück
16646145 Mit Niederdruckventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16656145 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 171043
Verfügbar ab: 25-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The FC 204 Fraction Collector is a compact, large-bed fraction collector with a large capacity capable of handling test tubes, vials, and up to eight shallow or deep well microplates. Fractions can be collected by drop, peak, or time, and the collector can be used with any HPLC system.
  • Anpassbar an viele Sammlungsstrategien: Entnehmen Sie mit dem Fraktionssammler FC 204 Proben nach Peak, Tropfen oder Zeit.
  • Fügen Sie bis zu zehn programmierbare Zeitfenster hinzu, um nur das zu erfassen, was Sie möchten, und eliminieren Sie Totvolumen, Äquilibrierungsvolumen und unerwünschte Peaks.
  • Im Peak-Modus überwacht der Collector ein Detektorsignal und identifiziert Peaks mithilfe eines adaptiven Neigungsalgorithmus oder spezifizierten Millivolt-Schwellenwerts.
  • Das 3-Wege-Umschaltventil verhindert die Kontamination von Fraktionen. Mehrsäulige Adapter ermöglichen die Sammlung von bis zu 18 separaten Kanälen.
  • Einfach zu bedienen: Mit der einfach zu bedienenden Tastatur werden die Einrichtung und der eigenständige Betrieb vereinfacht. Der Collector kann mit der TRILUTION™ LC-Software auch über einen PC gesteuert werden.
  • Der FC 204 kann über Kontaktsignale an jedes HPLC-System angeschlossen werden.
Spezifikation
Typ Mit Hochdruckventil
Max. Flussrate 200 ml/min
Spannung 110/220 V