Learn More
FRAX1036, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16490258
Marke: Medchem Express HY195385mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FRAX1036
Physikalische Form Solid
CAS 1432908-05-8
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H32ClN7O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5.3 mg/mL (10.23 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(C3=NC(C)=CN=C3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NCCC5CCN(C)CC5)N=C4N1CC
Molekulargewicht (g/mol) 518.05
Formelmasse 518.05
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.