Learn More
Hanna Instruments™ Freier Chlorstandard, 0.50 mg/l
Überprüfen Sie schnell die Kalibrierung der Hanna Free Chlorine Meter HI 93701 und HI 93711. Der Hanna Instruments™ freie Chlorstandard, 0.50 mg/l enthält vier (4) versiegelte Küvetten mit freiem Chlorstandard, bestehend aus 0.5 ppm freiem Chlor.
Marke: Hanna Instruments™ HI9370150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Bestimmung von freiem Chlor | |
4 versiegelte Küvetten mit freiem Chlorstandard | |
4 Flaschen | |
Kalibrierungsstandard |
Hi 93701 und HI 93711 Messgeräte für freies Chlor | |
4 | |
0,50 mg/l (ppm) |