Learn More
Advantage-Lab™ Tiefkühlgerät, stehend, Tieftemperatur
Artikelnummer. p-7161190
Encompass
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
94 L
Modell:
Gehäuse AL07-14-230
Artikelnummer. 15628865
Marke: Advantage-Lab™ AL0714230
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Leistungsstarkes Einfrieren, niedriger Energieverbrauch, hohe Temperaturgleichmäßigkeit, Detailgenauigkeit und benutzerfreundliche Funktionen.
  • Einzelner Kompressor
  • Niedriger Energieverbrauch (7,4kWh/24h)
  • Mikroprozessorsteuerung mit Digitalanzeige
  • Integrierter Datenlogger
  • Integrierter Speicher
  • Ungefähre 72 Stunden Batteriestrom für Alarme, Anmeldungen und Temperaturanzeige bei Stromausfall
  • Alarm bei Stromausfall, optischer und akustischer Alarm
  • Verstellbarer Alarm für hohe/niedrige Temperatur
  • Alarm bei Sensorfehler
  • Alarm bei Gerätefehler
  • Alarm für offene Tür
  • Fernalarmkontakte
  • Vorbereitet für GMS-Alarm
  • RS485/RS232-Schnittstelle
  • Nach Sensorfehler automatischer Zyklus
  • Umgebungstemperaturanzeige
  • Zeigt alle Alarme an
  • Direkter Download/Upload auf/von USB-Speicherstick
  • 3-stufiger Passwortschutz
  • Batteriestandsanzeige
  • Vorbereitet für 2 zusätzliche Sonden für mehr Datenprotokollierung
  • Digitaler Text in verschiedenen Sprachen verfügbar
Spezifikation
Beschreibung Kältemittel:Gehäuse EP88
Kapazität (metrisch) 94 L
Temperaturbereich -20°bis -40 °C
Innentüren 2
Schrankmaterial Stahl
Innen Steel Inner Liner
Einschübe 1
Display Digital
Enthält Verriegelung
Modell Gehäuse AL07-14-230
Abmessungen (T x B x H) außen 950 x 725 x 810 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 360 x 493 x 530 mm
Integrierter Data-Logger Ja
Notversorgungssysteme CO2 optional
Konnektivität RS 232, RS 484, USB-Up-/Download
Stromstärke 3,2 A
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Energieverbrauch 7,4 kWh/24 Stunden
Gewicht (metrisch) 100 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.