Learn More
Advantage-Lab™ Tiefkühlgerät, stehend, Ultra-Tieftemperatur
Artikelnummer. p-7161191
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 L
94 L
Modell:
AL07-15-230
Gehäuse AL07-17-230
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Modell
15658865 55 L Gehäuse AL07-17-230
15638865 94 L AL07-15-230
2 options
Artikelnummer. 15658865
Marke: Advantage-Lab™ AL0717230
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Leistungsstarkes Einfrieren, niedriger Energieverbrauch, hohe Temperaturgleichmäßigkeit, Detailgenauigkeit und benutzerfreundliche Funktionen.
  • Einzelner Kompressor
  • Niedriger Energieverbrauch (8.1kWh/24h)
  • Mikroprozessorsteuerung mit Digitalanzeige
  • Integrierter Datenlogger
  • Integrierter Speicher
  • Ungefähr 72 Stunden Batteriestrom für Alarme, Anmeldungen und Temperaturanzeige bei Stromausfall
  • Alarm bei Stromausfall, optischer und akustischer Alarm
  • Verstellbarer Alarm für hohe/niedrige Temperatur
  • Alarm bei Sensorfehler
  • Alarm bei Gerätefehler
  • Alarm für offene Tür
  • Fernalarmkontakte
  • Vorbereitet für GMS-Alarm
  • RS485/RS232-Schnittstelle
  • Nach Sensorfehler automatischer Zyklus
  • Umgebungstemperaturanzeige
  • Zeigt alle Alarme an
  • Direkter Download/Upload auf/von USB-Speicherstick
  • 3-stufiger Passwortschutz
  • Batteriestandsanzeige
  • Vorbereitet für 2 zusätzliche Sonden für mehr Datenprotokollierung
  • Digitaler Text in verschiedenen Sprachen verfügbar
Spezifikation
Beschreibung Kältemittel:Gehäuse EP88
Kapazität (metrisch) 55 L
Temperaturbereich -40 °C bis -86 °C
Innentüren 1
Schrankmaterial Stahl
Innen Steel Inner Liner
Einschübe Keine
Display Digital
Modell Gehäuse AL07-17-230
Abmessungen (T x B x H) außen 600 x 700 x 810 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 360 x 468 x 320 mm
Integrierter Data-Logger Ja
Notversorgungssysteme CO2 optional
Konnektivität RS 232, RS 484, USB-Up-/Download
Stromstärke 3,2 A
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Energieverbrauch 8,1 kWh/24 Stunden
Gewicht (metrisch) 80 kg