Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Glasthermometer: Enviro-Safe™-gefüllt
Ideal für den Einsatz in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren, Öfen und Blutbanken.
Marke: H-B Instrument™ B61004-0100
64.14 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10620kg
Beschreibung
Im Lieferumfang sind eine Präzisionserklärung enthalten, die auf NIST™ und DKD rückführbar ist, eine eindeutige Seriennummer sowie Velcro™ Klett- und Magnetverschlüsse. Einfach das Thermometer mit Verschluss in die Flasche schrauben und an der Probe befestigen.
Spezifikation
30 ml | |
Kühlschrank | |
4.9 Zoll | |
Glas | |
Prüfthermometer | |
−5 °C | |
±0,5 °C |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
PTFE-Beschichtung | |
125 mm | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
15 °C | |
−5 °C bis 15 °C | |
0,5 °C |