Learn More
MMM Medcenter™ FRIOCELL™™ High-Tech Comfort Line Refrigerated Incubator, 404 L
Temperature Range: 0°C to 99.9°C
Marke:  MMM Medcenter™ MC000928
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
Artikelnummer. 10622023
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • High-tech comfort line with multi-functional microprocessor control unit
  • Six adjustable programs
  • Chip card system for individual program storage
  • RS 232 – interface for printer or PC-communication
  • Delayed heating start and stop function
  • Acoustic and visual alarm in error state
  • Time range 0–40 years with 1 min-intervals
  • Digital safety thermostat
  • Real time
  • Selectable rate of temperature increase or decrease –“RAMPS”
  • Programming of program time segments – “SEGMENTS”
  • Programme cycles
  • Adjustable ventilation rate 10 to 100%
  • Manual control of the air exhaust flap
  • Keyboard blocking
  • Door opening control
  • Working temperature: 0.0°C up to 99.9°C
  • High performance system of lighting ensures outstanding homogenous parameters for tests and growth conditions
  • Designed for use in biotechnology, botany, food processing industry, cosmetics, chemical industry
Zertifizierungen
CE Marked
Spezifikation
Spezifikation
100 kg/Cs.
2 std./19 max.
LED
520 x 540 x 1410 mm
1910 mm
8.1 A
404 L
0°C to 99.9°C
1 glass, 1 metal
1010 mm
230 V
50/60 Hz