Learn More
Fructose-histidine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fructose-histidine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 317.1223 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Versandbedingung | Room Temperature |