Learn More
Fruktose-Vallin (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30134088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134088 100 mg 100 Milligramm
17949904 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134088 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF792595100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10003-64-2
Summenformel C11 H21 N O7
Molekulargewicht (g/mol) 279.29
Synonym N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-valine, D-1-[(L-1-Carboxy-2-methylpropyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-valino-D-fructose, 1-L-Valine-1-deoxy-D-fructose, Fructosyl-valine, N-Fructosyl Valine
IUPAC-Name (2S)-3-methyl-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-2-Oxohexyl]amino] Butansäure
SMILES CC(C)[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fructose Valine (mixture of diastereomers)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C11H21NO7/c1-5(2)8(11(18)19)12-3-6(14)9(16)10(17)7(15)4-13/h5,7-10,12-13,15-17H,3-4H2,1-2H3,(H,18,19)/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
Menge 100 mg
Formelmasse 279.1318
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature