Learn More
FSHR Antibody (6E8.2F5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
218.40 € - 371.70 €
Spezifikation
| Antigen | FSHR |
|---|---|
| Klon | 6E8.2F5 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 2-3 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18770194
|
Novus Biologicals
NBP2-36489SS |
0.025 mg |
231.00 € 218.40 € / 25 Mikrogramm Sparen 12.60 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18786353
|
Novus Biologicals
NBP2-36489 |
0.1 mg |
393.00 € 371.70 € / 0.10 Milligramm Sparen 21.30 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
FSHR Monoclonal specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| FSHR | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| GPCR | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH receptor, FSH-R, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1 | |
| FSHR | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 6E8.2F5 | |
| Western Blot 2-3 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P23945 | |
| 2492 | |
| A synthetic peptide made to the human FSH R protein sequence (between residues 1-200). [Swiss-Prot P23945] | |
| Protein G purified | |
| Immunogen's sequence similarity with other species: Chicken and Duck (73%), Xenopus (71%). |