Learn More
FTI-277 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486966 100 mg -
16432947 50 mg 50 Milligramm
16426888 10 mg -
16409427 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16486966
Marke: Medchem Express HY15872A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase); a highly potent Ras CAAX peptidomimetic which antagonizes both H- and K-Ras oncogenic signaling. FTI-277 hydrochloride can inhibit hepatitis delta virus (HDV) infection.
FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FTI-277 hydrochloride
CAS 180977-34-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H30ClN3O3S2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (206.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 484.07
Formelmasse 484.07
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death