Learn More
(-)-Fucose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439166
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439166 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1480
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
(-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Fucose
CAS 2438-80-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H12O5
Menge 100 mg
Synonym 6-Desoxygalactose L-(-)-Fucose L-Galactomethylose
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C)O)O)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation