Learn More
3M™ Fuel™ X2 Schutzbrillen
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bronze
Durchsichtig
Rot, Spiegel
Beschreibung
- Schutzbrillen mit schlankem Halbprofil des Brillengestells sorgen dafür, dass Schutz und Leistung nicht beeinträchtigt werden
- Das Gestell besitzt einen völlig neuen, gerillten Aufbau und einen vollständig verstellbaren Nasensteg
- Verstellbare Bügellänge gewährleistet Tragekomfort und optimale Passform
- Optische Klasse 1 sorgt für maximale Klarheit
- Kratzschutz und Beschlagschutz mit Antifog-Beschichtung gewährleistet bessere Haltbarkeit und Sicht
- Gestell aus hochgradig dichtem Nylonmaterial, das äußerst stoßfest sowie beständig gegen Verdrehungen und Hitze ist
- Die Spiegelspezialbeschichtung sorgt für Blend- und UV-Schutz
- Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Braun |
Lens Material | Polycarbonat |