Learn More
Fullerenpulver, 99+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389218 250 mg 250 Milligramm
11399218 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042600.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840.77 g/mol
Fullerene powder is used for biomedical applications including the design of high-performance magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents, X-ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery. It is used in superconductors, photoactive polymers, film material modifiers, abrasive agent for cutting and grinding applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115383-22-7
Summenformel C70
Molekulargewicht (g/mol) 840.77
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC-Name (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Farbe Grau bis Schwarz
Dichte 1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C70
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene and toluene. Insoluble in water.
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fullerene powder C70
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Fullerene C70