Learn More
Fumonisin B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Fumonisin ist ein Metabolit aus Pilzen und ein zelldurchlässiges Mykotoxin, das die Sphingolipid-Biosynthese durch Hemmung der Sphingosin-N-Acetyltransferase stoppen kann
Anwendungen
• Es kann die Sphingosin-N-Acyltransferase (Ceramid-Synthase) wirksam hemmen und so eine Anreicherung von Sphingoid-Basen verursachen
•Es ist zudem ein Inhibitor der Protein-Serin/Threonin-Phosphatase
• Es kann selektiv die Sphingomyelin-Biosynthese in neuronalen Zellen hemmen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fumonisin B1 |
Farbe | Braun bis weiß |
Elementanalytik | 55.00 to 58.00%C, 1.60 to 2.20%N |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
Menge | 1 mg |
Merck Index | 15, 4318 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile |
Formelmasse | 721.8 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Fumonisin B1
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.