Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, zelldurchlässig
Description
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light—excitable. This acetoxymethyl (AM) ester form is useful for noninvasive intracellular loading and is also available in 1 mg amounts (F-1201) and in a DMSO solution (F-1225). Cell-impermeant pentapotassium (F-1200) and pentasodium (F-6799) salt forms of the dye are available.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calcium Indicator |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | Calcium-Indikator |
| Farbstofftyp | Fura-2 |
| Excitation Wavelength Range | 330 to 345 nm |
| Menge | 20 x 50 μg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Emissionswellenlängenbereich | 495 to 510 nm |
| Show More |