Learn More
Molecular Probes™ Fura-2 Calcium Imaging Calibration Kit (Zero to 10 mM CaEGTA, 50 μM Fura-2)
Artikelnummer. 10605003
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10605003
Marke: Molecular Probes™ F6774
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fura-2 Kalibrierkit für die Calciumbildgebung (Null bis 10 mM CaEGTA, 50 μM Fura-2)
Das Fura-2 Kalibrierkit für die Calciumbildgebung soll eine schnelle Kalibrierung und Standardisierung digitaler Bildgebungsmikroskope ermöglichen. Das Kit enthält 11 vorverdünnte Puffer mit 50 μM fura-2 (F-1200) sowie Mikrokugeln mit 15 μm Durchmesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung der Calciumbildgebung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Reagenz
Farbstofftyp Ionenkalibrierreagenz
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur