Learn More
Invitrogen™ Fura-2, Pentapokaliumsalz, nicht membrangängig
Artikelnummer. 10798414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10798414 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10798414 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. F1200
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fura-2, pentapotassium salt is an intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light-excitable.
Fura-2, pentapotassium salt is an intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light-excitable. This water-soluble salt form is useful for intracellular loading by microinjection, infusion from patch pipette or uptake induced by our Influx pinocytic cell-loading reagent (Cat. No. I14402).
Fura-2, Pentakaliumsalz ist ein intrazellulärer Kalziumindikator, der ratiometrisch ist und durch UV-Licht angeregt werden kann. Diese wasserlösliche Salzform eignet sich für die intrazelluläre Belastung durch Mikroinjektion, die Infusion mit einer Patchpipette oder die Aufnahme durch unser Influx-pinocytisches Zellladeragenz (I14402).
Erfahren Sie mehr über Ionen-Indikatoren wie Kalzium-, Kalium-, pH- und Membranpotentialindikatoren ›
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 60 bis 100 %
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Beschreibung Fura -2 Pentakaliumsalz, 1 mg, gelb, fest, Molekulargewicht 831.99, Summenformel C29H22K5N3O14, Fluoreszenzdetektion, zellundurchlässig, –5 bis –30 °C Lagerung, ≥95 % bei 254 nm HPLC-Reinheit, Verwendung mit Fluoreszenzmikroskop
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Pharma und Biopharma
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Fura-2 Pentakaliumsalz
Farbstofftyp Fura-2
Excitation Wavelength Range 330 to 345 nm
Format Fest
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Emissionswellenlängenbereich 360 to 375 nm
Anregungswellenlänge 339 nm
Emissionswellenlänge 364 nm