Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, Pentasodium Salt, cell impermeant
Beschreibung
Fura-2, Pentanatriumsalz ist ein intrazellulärer Kalziumindikator mit hoher Affinität, der ratiometrisch ist und durch UV-Licht angeregt werden kann. Diese wasserlösliche Salzart eignet sich für intrazelluläre Belastungen durch Mikroinjektion, Infusionen mit einer Patchpipette oder Aufnahme durch unser pinozytisches Influx-Zellladungsreagenz (I-14402).
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer, Microphotometer, Flow Cytometer |
| Produkttyp | Calcium Indicator |
| Farbstofftyp | Fluorescent Dye-Based |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |