Learn More
Furagin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400668
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16400668
Marke: Medchem Express HY77036
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furagin
Physikalische Form Solid
CAS 1672-88-4
Farbe Yellow
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H8N4O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Furazidine Furazidin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (94.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC(CN1/N=C/C=C/C2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 264.19
Formelmasse 264.19
Reinheit (%) 98.6%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.