Learn More
Furegrelat-Natriumsalz, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483979 5 mg 5 Milligramm
15403989 50 mg 50 Milligramm
15493979 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61378.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Inhibitor der Thromboxan-Synthetase
Inhibitor of thrombaxane synthetase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85666-17-7
Summenformel C15H10NNaO3
Synonym U-63557A; Furegrelat-Natrium
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißer bis weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor der Thromboxan-Synthetase
Formelmasse 275,20g/mol
Löslichkeit Löslich in Wasser zu ca. 15 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff
Assay 99%