Learn More
FUT8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA565280
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15988034
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MTDLYYLSQTD GAGDWREKEA KDLTELVQRR ITYLQNPKDC SKAKKLVCNI NKGCGYGCQL HHVVYCFMIA YGTQRTLILE SQNWRYATGG WETVFRP Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 99%, rat 99%.
Catalyzes the addition of fucose in alpha 1-6 linkage to the first GlcNAc residue, next to the peptide chains in N-glycans.
Spezifikation
Spezifikation
FUT8
Polyclonal
Unconjugated
FUT8
alpha (1,6) fucosyltransferase; alpha-(1,6)-fucosyltransferase; alpha-1,6-fucosyltransferase; alpha1-6FucT; EC 2.4.1.68; Fucosyltransferase 8; fucosyltransferase 8 (alpha (1,6) fucosyltransferase); FUT8; GDP-fucose--glycoprotein fucosyltransferase; GDP-L-Fuc:N-acetyl-beta-D-glucosaminide alpha1,6-fucosyltransferase; Glycoprotein 6-alpha-L-fucosyltransferase; MGC26465
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2530
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.08 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BYC5
FUT8
Recombinant Human FUT8